Learn More
anti-GBA, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16025398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16025398 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 16025398 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00002629PW1.1Set
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-GBA (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-GBA (50μg)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Especificaciones
Antígeno GBA
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
génica GBA
Alias de gen GBA1/GCB/GLUC
Símbolos de los genes GBA
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2629
Incluye Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-GBA (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-GBA (50 ug)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only