Learn More
GAPDH, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16188494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16188494 50 μL 50 microlitros
1 options
Código de producto. 16188494 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00002597A01.50uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant GAPDH.
The product of this gene catalyzes an important energy-yielding step in carbohydrate metabolism, the reversible oxidative phosphorylation of glyceraldehyde-3-phosphate in the presence of inorganic phosphate and nicotinamide adenine dinucleotide (NAD). The enzyme exists as a tetramer of identical chains. Many pseudogenes similar to this locus are present in the human genome. [provided by RefSeq
Sequence: GKLTGMAFRVPTANVSVVDLTCRLEKPAKYDDIKKVVKQASEGPLKGILGYTEHQVVSSDFNSDTHSSTFDAGAGIALNDHFVKLISWYDNEFGYSNRVVDLMAHMASKE
Especificaciones
Antígeno GAPDH
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant GAPDH.
Formulación 50% glycerol
génica GAPDH
N.º de referencia del gen NM_002046
Alias de gen G3PD/GAPD/MGC88685
Símbolos de los genes GAPDH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GAPDH (NP_002037, 226 a.a. ∼ 335 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2597
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG