missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-FCER2 Ab-1 Matched Antibody Pair, Abnova™

Código de producto. 16142034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16142034 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16142034 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00002208AP22.1Set

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-FCER2 (100μg); Detection antibody: mouse purified polyclonal anti-FCER2 (20μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.

Host Species: Rabbit, Mouse
Cross Reactivity: Human

ELISA Pair

Especificaciones

Antígeno FCER2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human FCER2.
génica FCER2
Alias de gen CD23/CD23A/CLEC4J/FCE2/IGEBF
Símbolos de los genes FCER2
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 Set
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2208
Incluye Antibody pair set content: 1. Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-FCER2 (100 μg) 2. Detection antibody: mouse purified polyclonal anti-FCER2 (20 μg) *Reagents are sufficient for at least 1-2 x 96 well plates using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.