Learn More
anti-DMD, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16044558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
16044558 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 16044558 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00001756PW1.1Set
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-DMD (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-DMD (50μL)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Especificaciones
Antígeno DMD
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
génica DMD
Alias de gen BMD/CMD3B/DXS142/DXS164/DXS206/DXS230/DXS239/DXS268/DXS269/DXS270/DXS272
Símbolos de los genes DMD
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1756
Incluye Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-DMD (300 ug) 2. Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-DMD (50 ul)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only