Learn More
Anti-Declorano plus, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dechlorane Plus Anti |
| CAS | 135821-74-8 |
| Fórmula molecular | C18 H12 Cl12 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | anti-Dechlorane A, 1,4:7,10-Dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene, 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-, (1α,4α,4aβ,6aα,7β,10β,10aα,12aβ)- (9CI), rel-(1R,4S,4aS,6aS,7S,10R,10aR,12aR)-1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-Dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-1,4:7,10-dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene, anti-DP, anti-Dechlorane plus, anti-Dodecachloropentacyclooctadecadiene, 1,4:7,10-Dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene, 1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-, (1R,4S,4aS,6aS,7S,10R,10aR,12aR)-rel- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12Cl12/c19-9-10(20)15(25)7-3-4-8-6(2-1-5(7)13(9,23)17(15,27)28)14(24)11(21)12(22)16(8,26)18(14,29)30/h5-8H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,13?,14?,15?,16? |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C2(Cl)[C@H]3CC[C@H]4[C@@H](CC[C@H]3C1(Cl)C2(Cl)Cl)C5(Cl)C(=C(Cl)C4(Cl)C5(Cl)Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,5R,6R,9S,10S,13S,14S)-1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecacloropentaciclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 653.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 647.72 |