missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cripto Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™

Código de producto. 11575303
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11575303 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11575303 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA116533

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with mouse based on 93% sequence homology.

Cripto (TDGF1) is a GPI-anchored cell membrane proetin involved in Nodal signaling. Cell associated TDGF1 acts as a a Nodeal coreceptor in cis. Shedding of TDGF1 by TMEM8A modulated Nodal signaling by allowing soluble TDGF1 to act as a Nodal coreceptor on other cells. TDGF1 is expressed both in ES cells and during the early phases of embryo development, while in adults it is reactivated in a wide range of epithelial cancers.

Abbreviations: AP=Affinity Purification, ChIP=Chromatin IP, CM=Confocal Microscopy, DB=Dot Blot, EIA=ELISA, EM=Electron Microscopy, FC=Flow Cytometry, GS=Gel Supershift, IC=Immunocytochemistry, IF=Immunofluorescence, IH=Immunohistology/Immunohistochemistry, IP=Immunoprecipitation, IPK=IP Kinase Assay, KA=Kinase Assay, NEUT=Neutralization, PIA=Peptide Inhibition Assay, RIA=Radioimmunossay, TCA=T Cell Activation, WB=Western Blotting, Species: Am=Amphibian, Av=Avian, B=Bovine, Ca=Cat ,Ck=Chicken, D=Dog, Dr=Deer, Ds=Drosophila, El=Elk, Fg=Frog, Fs=Fish, Ft=Ferret, G=Goat, Gp=Guinea Pig, H=Horse, Hm=Hamster, Hu=Human, K=Kangaroo, Ms=Mouse, Nhp=Non-Human Primate, O=Ovine, P=Porcine, Rb=Rabbit, Rp=Reptile, Rt=Rat, Ys=Yeast, Xn=Xenopus, (wk)=cross reacts weakly

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cripto
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación tris glycine with 0.15M NaCl and 0.05% sodium azide
génica TDGF1
N.º de referencia del gen P13385, P51865
Alias de gen CRGF, Cripto-1 Growth Factor, Cripto-3, TDGF1, TDGF2, Teratocarcinoma-derived growth factor 1
Símbolos de los genes TDGF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human cripto protein sequence (between residues 100-150).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21667, 6997
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.