Learn More
Gibco™ Agente antiagregante
Código de producto. 11574536 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11574536 20 mL 20 ml
15234475 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11574536 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 0010057AE
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Agente antiagregante
GIBCO™ Anti-Clumping Agent is a concentrated liquid reagent that reduces cell clumping to assist in attaining higher viable cell densities in suspension culture. Anti-Clumping Agent is a gentle, animal origin-free, chemically defined formulation that contains no proteins, enzymes, hydrolysates, or components of unknown composition.
El agente antiaglutinación GIBCO™ es un reactivo líquido concentrado que reduce la aglutinación de las células para ayudar a alcanzar las más altas densidades de células viables en cultivo en suspensión. El agente antiaglutinación es una formulación suave, libre de material de origen animal y químicamente definida que no contiene proteínas, enzimas, hidrolizados ni componentes cuya composición se desconoce.
  • Aglutinación reducida de células en cultivo en suspensión
  • Mayores densidades celulares viables
  • Componentes libres de material de origen animal (AOF) y químicamente definidos
  • Cómodo envase ahora con un tamaño más grande disponible
  • Personalización del embalaje y la entrega disponible
    Disociación celular suave y simple
    Las líneas celulares adaptadas al cultivo en suspensión se pueden revertir a un estado de “aglutinación” agregado o más adherente. Cuando esto ocurre, las condiciones del cultivo se pueden mejorar enormemente añadiendo un reactivo suave para reducir la aglutinación y la adhesión, en lugar de las resistentes enzimas que a menudo se encuentran en los productos para disociación celular. El agente antiaglutinación es una solución sencilla, suave y concentrada que, al añadirse a un medio de cultivo (normalmente titulada entre una dilución de 1:100 y 1:1000), puede reducir significativamente la aglutinación de las células.
    Reducción de la aglutinación, aumento de la viabilidad, mejora de la expresión de la proteína
    La aglutinación celular se reduce gracias al uso del agente antiaglutinante que se muestra a continuación (figura 1). Vea también los datos que muestra las mejoras en la densidad celular (figura 2). El aumento de la densidad celular contribuye a la estabilización de las condiciones de cultivo para mejorar la producción de proteínas.
    Para la disociación celular real, recomendamos nuestros productos TrypLE™ libres de origen animal.
    Uso del agente antiaglutinación tras la transfección
    No se recomienda el uso del agente antiaglutinación en ninguna de las condiciones de cultivo celular en suspensión. Por ejemplo, al crear una línea de células mediante la transfección catiónica de lípidos, el agente antiaglutinación puede interferir con el proceso de transfección, por lo que, en este caso, recomendamos usar el agente tras la transfección.
    Componentes libres de material de origen animal y definidos químicamente
    El agente antiaglutinación está elaborado únicamente con componentes libres de material de origen animal y definidos químicamente, por lo que puede estar seguro de que el riesgo de adición de agentes extraños a su sistema de cultivo está minimizado. Evitar los aditivos en el sistema que no están bien definidos puede contribuir a obtener resultados más sólidos de lote a lote.
    Embalaje cómodo y personalizable
    Además de este tamaño de 20 ml, el agente antiaglutinante también está disponible en un formato de frasco de 100 ml, más económico y práctico. Si desea un envase mayor, puede personalizar este producto haciendo clic en el enlace «Customize this Product» (Personalizar este producto) en el botón «Add to Cart» (Añadir al carro de la compra) o poniéndose en contacto con nosotros en CustomMedia@lifetech.com.
    Información adicional y soporte
    Revise los manuales y protocolos proporcionados a continuación para obtener información adicional sobre el correcto uso de este producto. Dirija cualquier pregunta para la que no haya encontrado respuesta a nuestro grupo de servicios técnicos.
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 y 8 °C
    Línea de células CHO, células de insecto, 293 (HEK)
    Tipo de célula Células de mamíferos
    Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Tipo de cultivo Cultivos celulares en suspensión
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Agente antiagregante
    Formato Frasco(s)
    Línea de productos Gibco
    Cantidad 20 mL
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Fuente Libre de material de origen animal