Learn More
anti-CDC42, MAP3K4 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Descripción
Includes
CDC42 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); MAP3K4 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Host Species: Rabbit, Mouse
Cross Reactivity: Human
In situ PLA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CDC42 |
| Aplicaciones | In situ PLA |
| Clasificación | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| génica | CDC42 |
| Alias de gen | CDC42Hs/G25K |
| Símbolos de los genes | CDC42 |
| Especie del huésped | Mouse, Rabbit |
| Cantidad | 1 Set |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |