missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RA Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: HI100, BD

Código de producto. 15868208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15868208 0.1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15868208 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 555486

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The HI100 monoclonal antibody specifically binds to the 220 kDa isoform of the human leukocyte common antigen, CD45RA. CD45RA is expressed on approximately 40-50% of peripheral CD4+ T cells, 50% of peripheral CD8+ T cells and on a portion of B cells and monocytes. The CD45RA antigen is expressed by naοve and activated T cells. CD45RA-specific antibodies are useful for the study of the suppressor/inducer subpopulation of CD4+ lymphocytes.

This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45RA
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HI100
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.