missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Mouse anti-Human, V450, Clone: RPA-T4, BD

Código de producto. p-3969576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
120 Tests
30 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15880119 30 Tests cada uno
15870119 120 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15880119 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 560346

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The RPA-T4 clone reacts with CD4, a 59kDa single-chain transmembrane glycoprotein (receptor for human immunodeficiency virus (HIV)) present on T-helper/inducer cell populations. This antibody binds to the D1 domain (CDR1 and CDR3 epitopes) of the CD4 antigen and reacts with approximately 80% of thymocytes and 45% of peripheral blood lymphocytes. CD4 is also present in low density on peripheral blood monocytes. RPA-T4 is capable of blocking HIV-1, gp120, and inhibits syncytium formation. The antibody is conjugated to BD Horizon™ V450, which has been developed for use in multicolor flow cytometry experiments and is available exclusively from BD Biosciences. It is excited by the Violet laser Ex max of 406nm and has an Em Max at 450nm. Conjugates with BD Horizon™ V450 can be used in place of Pacific Blue™ conjugates.

Host Species: Mouse
Clone: RPA-T4
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human

Flow Cytometry, Functional Assay

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon RPA-T4
Conjugado Violet Fluor 450 (V450)
Formulación Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 30 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.