Learn More
anti-CD33; Clone: WM53; BD
Código de producto. 15812649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
15812649 50 Tests cada uno
1 options
Código de producto. 15812649
Marca: BD Biosciences 563257
Host Species: Mouse
Clone WM53
Isotype IgG1, κ
Species Reactivity Hu
Immunogen Acute Myeloid Leukemia Blasts
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD33
Clasificación Monoclonal
Clon WM53
Conjugado Brilliant Violet 510
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Acute Myeloid Leukemia Blasts
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Isotype IgG1