missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-CD3, APC, Clone: 17A2, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB4841A-025
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD3 Monoclonal specifically detects CD3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
| CD3 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
| Cd247 | |
| T cell hybridoma D1 | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Reacts with mouse TCR-associated CD3 complex that occurs on thymocytes and mature T cells. | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 17A2 | |
| Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
| CD3 antigen, delta subunit, CD3d antigen, CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex), CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex), CD3-DELTA, CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, CD3G, CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ18683, FLJ79544, FLJ94613, MGC138597, T3DOKT3, delta chain, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 916 | |
| Mouse | |
| Purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?