Learn More
CD25 Mouse anti-Rat, PE, Clone: OX-39, BD
Código de producto. 10013743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10013743 0.2 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10013743 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 554866
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mouse Monoclonal Antibody
The OX-39 antibody reacts with the α chain of the IL-2 receptor on T lymphoblasts and thymic and splenic dendritic cells. CD25 has also been detected on rat intestinal epithelial cells. It has been reported that OX-39 mAb weakly blocks binding of IL-2 to T-cell blasts and that it blocks IL-2 stimulated epithelial cell migration in an in vitro model of wound healing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD25
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OX-39
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Descripción IL-2R α Chain
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rat T blasts from mixed-lymphocyte reactions
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.