missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD210a Rat anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: 3F9, BD

Código de producto. 15844189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15844189 100 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15844189 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 565255

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The 3F9 monoclonal antibody specifically binds to CD210a, which is also known as, Interleukin-10 Receptor subunit alpha (IL-10R subunit alpha/IL-10R α /IL10RA), or Interleukin-10 receptor subunit 1 (IL-10R1). CD210a is a 90-110 kDa type I transmembrane glycoprotein that belongs to the type II cytokine receptor family. CD210a combines with IL-10 Receptor subunit beta (IL-10R β /IL10RB/CDw210b) to form the IL-10 Receptor complex ( IL-10Rα/IL-10Rβ ) that can bind IL-10 and transduce signals intracellularly through the JAK/STAT pathway. IL-10 can suppress antigen presentation and the expression of proinflammatory type-1 immune responses while promoting type-2 immune responses. CD210a is expressed on T cells, B cells, NK cells, monocyte, macrophages and dendritic cells. Clone 3F9 is specific for human CD210a and its binding to the receptor can be blocked by recombinant human IL-10 (rhIL-10) protein.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD210a
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 3F9
Conjugado Alexa Fluor 647
Descripción CD210; CDW210A; IL10RA; IL-10RA; IL-10R-A; IL10R; HIL-10R; IL-10R1; I10R1
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Human IL-10R alpha Recombinant Protein
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.