Learn More
CD16/CD32 Rat anti-Mouse, Unlabeled, Clone: 2.4G2, BD
Código de producto. 15877028 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15877028 0.5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15877028 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 553142
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Rat Monoclonal Antibody
The 2.4G2 antibody reacts specifically with a common nonpolymorphic epitope on the extracellular domains of the mouse Fc γ III and Fc γ II receptors. It has also been reported to bind the Fc γ I receptor (CD64) via its Fc domain. 2.4G2 mAb blocks non-antigen-specific binding of immunoglobulins to the Fc γ III and Fc γ II, and possibly Fc γ I, receptors in vitro and in vivo . CD16 and/or CD32 are expressed on natural killer cells, monocytes, macrophages, dendritic cells (at low levels), Kupffer cells, granulocytes, mast cells, B lymphocytes, immature thymocytes, and some activated mature T lymphocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD16/CD32
Aplicaciones Blocking Assay, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2.4G2
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción FcγRIII/FcγRII; Fcgr3/Fcgr2
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse BALB/c Macrophage J774 Cell Line
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.