missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-CD138, PE-CF594; Clone: MI15; BD

Código de producto. 15853749
Change view
Click to view available options
Conjugado:
PE-CF594
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conjugado unitSize
15853749 PE-CF594 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15853749 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 564606

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Applications:

Flow cytometry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD138
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MI15
Conjugado PE-CF594
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human U266 and XG-1 Myeloma Cell Lines
Método de purificación Affinity Purified
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4deg.C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.