missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD122 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: TM- Tests1, BD

Código de producto. 15827178
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15827178 0.5 mg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15827178

Marca: BD Biosciences 553361

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The TM-β1 antibody reacts with the 90-100-kDa β chain shared by the IL-2 and IL-15 receptors (IL-2Rβ, CD122). In the periphery, CD122 is expressed on CD8+ T lymphocytes, NK cells, NK-T cells, dendritic epidermal T cells, subsets of intraepithelial lymphocytes, and macrophages. Small subsets of fetal and adult thymocytes constitutively express CD122. CD122+ cells in the bone marrow include committed NK-cell progenitors. IL-2Rβ expression is upregulated by IL-2. CD122 is a transmembrane glycoprotein of the hematopoietin receptor superfamily which can combine with CD132 (γc) alone or CD132 plus CD25 (IL-2Rα) to form intermediate or high-affinity IL-2 receptor complexes, respectively. The β chain of these complexes, CD122, is involved in signal transduction and immunoregulation. The TM- β 1 antibody blocks high affinity binding of IL-2 or IL-15 to IL-2R β .

This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD122
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon TM- Tests1
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado FITC
Descripción Il2rb; Il-2Rbeta; IL-2Rβ; IL-15Rbeta; IL-2/15 Receptor-beta; IL-2/15Rbeta
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse IL-2Rβ Transfected Cell Line
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.