Learn More
CD107a Mouse anti-Human, FITC, Clone: H4A3, BD
Descripción
Reacts with the heavily glycosylated 110kDa lysosomal-associated membrane protein, LAMP-1. LAMP-1 is a widely expressed intracellular antigen. It is also expressed on the surface of activated platelets, PHA-activated lymphocytes and some tumor cell lines, including U937 and KG1a. LAMP-1 has been shown to be a ligand for E-selectin-mediated cell adhesion. LAMP-1 and LAMP-2 (CD107b) are carriers for poly-N-acetyllactosamines, and are able to display sialyl Le[x] termini. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: H4A3
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Intracellular Staining
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD107a |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | H4A3 |
| Conjugado | FITC |
| Descripción | LAMP1; LAMP-1; LAMPA; LGP120 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Adult Adherent Peripheral Blood Cells |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Mostrar más |
For Research Use Only.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.