missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CK1 alpha Chicken anti-Bovine, Chicken, Equine, Human, Mouse, Porcine, Rat, Polyclonal, Invitrogen™

Código de producto. 11575852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11575852 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11575852 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA110006

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody

Casein kinases are operationally defined by their preferential utilization of acidic proteins such as caseins as substrates. CK1a can phosphorylate a large number of proteins. This cytoplasmic protein participates in Wnt signaling. It has been demonstrated to phosphorylate CTNNB1 on Ser-45 and to interact with the Axin complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CK1 alpha
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica CSNK1A1
N.º de referencia del gen P67827, P67962, P48729, Q8BK63, O19175, P97633
Alias de gen YIL035C
Símbolos de los genes CSNK1A1
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Recombit full length CK1a (shortest isoform)
Método de purificación PEG precipitation
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100060556, 100514516, 113927, 1452, 282684, 395924, 93687
Especies diana Bovine, Chicken, Equine, Human, Mouse, Pig, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgY
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.