Learn More
anti-CACYBP, SIAH1 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16141514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16141514 1 Set 1 set
1 options
Código de producto. 16141514 Proveedor Abnova N.º de proveedor DI0620.1Set
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Includes
CACYBP rabbit purified polyclonal antibody (20μg); SIAH1 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Host Species: Rabbit, Mouse
Cross Reactivity: Human
In situ PLA
Especificaciones
Antígeno CACYBP
Aplicaciones In situ PLA
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica CACYBP
Alias de gen GIG5/MGC87971/PNAS-107/RP1-102G20.6/S100A6BP/SIP
Símbolos de los genes CACYBP
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Cantidad 1 Set
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27101/6477
Incluye Antibody pair set content: 1. CACYBP rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. SIAH1 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Tipo de producto CACYBP & SIAH1 Protein Protein Interaction Antibody Pair