Learn More
APLN, Human, Matched Antibody Pair (AP46), Abnova™
Descripción
Includes
Capture antibody: mouse monoclonal anti-APLN, IgG2a Kappa (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-APLN, IgG1 Kappa (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | APLN |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugado | Biotin |
| Descripción | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human APLN. |
| génica | APLN |
| Alias de gen | XNPEP2 |
| Símbolos de los genes | APLN |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 1 Set |
| Mostrar más |
For Research Use Only