Learn More
anti-ACP6 Matched Antibody Pair, Abnova™
Descripción
Includes
Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-ACP6 (100μg); Detection antibody: mouse purified polyclonal anti-ACP6 (20μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human ACP6.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
ELISA Pair (Recombinant Protein)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ACP6 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Descripción | This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human ACP6. |
| génica | ACP6 |
| Alias de gen | ACPL1/LPAP/PACPL1 |
| Símbolos de los genes | ACP6 |
| Especie del huésped | Mouse, Rabbit |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.