Learn More
Antrosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anthrose |
| CAS | 769959-88-8 |
| Fórmula molecular | C12 H23 N O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO6/c1-6-8(13-7(14)5-12(2,3)17)9(15)10(18-4)11(16)19-6/h6,8-11,15-17H,5H2,1-4H3,(H,13,14)/t6-,8-,9+,10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1[C@H](O)O[C@H](C)[C@@H](NC(=O)CC(C)(C)O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3S,4S,5R,6R)-4,6-dihidroxi-5-metoxi-2-metiloxan-3-il]-3-hidroxi-3-metilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 277.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.1525 |