Learn More
Antrona, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10670311 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10670311 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10670311 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/7760/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 90-44-8
Punto de fusión 152°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 721°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C14H10O
Número MDL 1187
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anthrone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2