Learn More
Anthrone, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367338 25 g 25 g
11357338 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030739.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Utilizado para la determinación de carbohidratos
Used for determination of carbohydrates Anthrone is used for the determination of carbohydrates. It is used as a general reagent in the colorimetric determination of carbohydrates in yeast and plant extracts. It is involved in organic synthesis. It is utilized for the determination of sugar in body fluids. It finds application as a laxative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-44-8
Fórmula molecular C14H10O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00001187
Clave InChI RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
Nombre IUPAC 10H-anthracen-9-ona
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthrone
Punto de fusión 155°C to 158°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1910173
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,691
Información de solubilidad Soluble in acetone,hot benzene,concentrated sulfuric acid,hot dilute alkali and most organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Grado ACS
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anthrone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 9(10H)-Anthracenone