Learn More
Antrona, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10488240 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10488240 25 g Frasco de plástico 25 g
10522164 100 g Frasco de plástico 100 g
15159153 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10488240 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 104960250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    133.65€ / 25 g
    Ahorro 24.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-44-8
Fórmula molecular C14H10O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00001187
Clave InChI RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
Nombre IUPAC 10H-anthracen-9-ona
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material Anthrone
Absorbancia 0.75 max. (425nm, 1cm cell) Passes Test, 0.045 max. (620nm, 1cm cell) Passes Test
Punto de fusión 152.0°C to 157.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 721.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 07,473
Sensibilidad (to carbohydrates) Passes Test
Índice Merck 15,682
Información de solubilidad (in ethyl acetate) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Grado Reactivo ACS
Forma física Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Anthrone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 9(10H)-Anthracenone