Learn More
Antrona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449416 500 g 500 g
11429416 25 g 25 g
11439416 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19118.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
It finds its applications in organic synthesis. It is used for a popular cellulose assay and in the colorometric determination of carbohydrates in body fluids and of animal starch in liver tissue. The anthrones are used in pharmacy as laxative. They stimulate the motion of the colon and are responsible for less water reabsorption. They may only be used for a short amount of time, because long time use may lead to loss of electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para síntesis orgánicas. Se emplea en un ensayo popular de celulosa y en la determinación colorométrica de carbohidratos en fluidos corporales y de almidón animal en tejido hepático. Las antronas se utilizan en el sector farmacéutico como laxante. Estimulan el movimiento del colon y son responsables de menos reabsorción de agua. Solo pueden usarse por un periodo corto de tiempo porque el uso prolongado puede llevar a la pérdida de electrolitos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, benceno y soluciones de NaOH caliente. No soluble en agua
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de los agentes oxidantes y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-44-8
Fórmula molecular C14H10O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00001187
Clave InChI RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthrone
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 153°C to 160°C
Cantidad 500 g
Beilstein 1910173
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,691
Información de solubilidad Soluble in alcohol, benzene, and hot NaOH solutions; Insoluble in water
Nombre IUPAC 9,10-dihidroantracen-9-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino amarillo