Learn More
Antrona, 95 %, pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15244724 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15244724 25 g Frasco de vidrio 25 g
15254724 100 g Frasco de vidrio 100 g
15264724 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15244724 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.10€
    79.65€ / 25 g
    Ahorro 8.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-44-8
Fórmula molecular C14H10O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00001187
Clave InChI RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
Nombre IUPAC 10H-anthracen-9-ona
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthrone
Punto de fusión 152.0°C to 157.0°C
Punto de ebullición 721.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 07,473
Índice Merck 15,682
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot naoh solution, conc. sulfuric acid, soluble in alcohol, benzene, aceton, soluble in most organic solvents without, fluorescence
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anthrone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3