Learn More
Antrona (~90%), TRC
Código de producto. 30335988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335988 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30335988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA67960025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
CAS 90-44-8
Fórmula molecular C14 H10 O
Cantidad 25 g
Sinónimo Anthracen-9(10H)-one, Dithranol Imp. A (EP), Anthrone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
SMILES O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 10H-anthracen-9-ona
Peso molecular (g/mol) 194.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0732