Learn More
Antraquinona, TRC
Código de producto. 30136801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136801 250 g 250 g
30134951 500 g 500 g
17939339 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA679245250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-65-1
Fórmula molecular C14 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 208.21
Sinónimo Anthraquinone (8CI), 1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione, Avipel, DAQ-N, Flight Control, Flight Control Plus, Hoelite, Kawasaki SAQ, Morkit, NSC 7957, SAQ, SAQ (quinone)
Nombre IUPAC antraceno-9,10-diona
SMILES O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthraquinone
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0524