Learn More
Antraquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anthraquinone |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0524 |