Learn More
Antraquinona-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anthraquinone-D8 |
| CAS | 10439-39-1 |
| Fórmula molecular | C14 2H8 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C(=O)c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3C(=O)c2c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterioantraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 216.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1026 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |