Learn More
Ácido antraquinona-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467428 5 g 5 g
15457428 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60929.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 117-78-2 | C15H8O4 | 252.225 g/mol
Anthraquinone 2-carboxylic acid (AQ) as a novel electron shuttling mediator and attached electron relay for HRP. Efficient method for the generation of hydrogen peroxide by aerobic photooxidation of 2-propanol using anthraquinone-2-carboxylic acid and molecular oxygen is investigated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido antraquinona-2-carboxílico (AQ) actúa como novedoso mediador de transporte de electrones y relé de electrones adjunto para HRP. Se investiga un método eficaz para la generación de peróxido de hidrógeno mediante fotoxidación aeróbica del 2-propanol utilizando ácido antraquinona-2-carboxílico y oxígeno molecular.
Solubilidad
Soluble en ácido acético caliente (casi transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-78-2
Fórmula molecular C15H8O4
Peso molecular (g/mol) 252.225
Número MDL MFCD00001231
Clave InChI ASDLSKCKYGVMAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, 2-carboxyanthraquinone, 2-anthraquinonecarboxylic acid, 2-carboxyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone-2-carboxylate, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 9,10-anthraquinone 2-carboxylic acid, .beta.-anthraquinonecarboxylic acid, anthraquinone-.beta.-carboxylic acid
PubChem CID 67030
Nombre IUPAC ácido 9,10-dioxoantraceno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthraquinone-2-carboxylic acid
Punto de fusión 287°C to 289°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in hot Acetic acid(almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.22
Porcentaje de pureza 98%