Learn More
Ácido antraquinona-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15457428 1 g 1 g
15467428 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15457428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60929.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 117-78-2 | C15H8O4 | 252.225 g/mol
Anthraquinone 2-carboxylic acid (AQ) as a novel electron shuttling mediator and attached electron relay for HRP. Efficient method for the generation of hydrogen peroxide by aerobic photooxidation of 2-propanol using anthraquinone-2-carboxylic acid and molecular oxygen is investigated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido antraquinona-2-carboxílico (AQ) actúa como novedoso mediador de transporte de electrones y relé de electrones adjunto para HRP. Se investiga un método eficaz para la generación de peróxido de hidrógeno mediante fotoxidación aeróbica del 2-propanol utilizando ácido antraquinona-2-carboxílico y oxígeno molecular.
Solubilidad
Soluble en ácido acético caliente (casi transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-78-2
Fórmula molecular C15H8O4
Peso molecular (g/mol) 252.225
Número MDL MFCD00001231
Clave InChI ASDLSKCKYGVMAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, 2-carboxyanthraquinone, 2-anthraquinonecarboxylic acid, 2-carboxyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone-2-carboxylate, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 9,10-anthraquinone 2-carboxylic acid, .beta.-anthraquinonecarboxylic acid, anthraquinone-.beta.-carboxylic acid
PubChem CID 67030
Nombre IUPAC ácido 9,10-dioxoantraceno-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthraquinone-2-carboxylic acid
Punto de fusión 287°C to 289°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in hot Acetic acid(almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.22
Porcentaje de pureza 98%