Learn More
Antranilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10050650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10050650 100 g Frasco de plástico 100 g
10569610 5 g Frasco de vidrio 5 g
10530214 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10050650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    29.65€ / 100 g
    Ahorro 3.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-68-6 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-68-6
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00007981
Clave InChI PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthranilamide, benzamide, 2-amino, o-aminobenzamide, 2-carbamoylaniline, aminobenzamide, anthranilimidic acid, benzamide, o-amino, anthranilic acid amide, anthranilamide van, o-aminobenzamide van
PubChem CID 6942
Nombre IUPAC 2-aminobenzamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthranilamide
Punto de fusión 111.0°C to 114.0°C
Punto de ebullición 300.0°C
Temperatura de inflamación 198°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal 2-(H2N)C6H4CONH2
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 320
Información de solubilidad Solubility in water: <5g/L water (20°C). Other solubilities: 140g/L ethanol (20°C), slightly soluble in ethylether, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anthranilamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2