Learn More
Antragalol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anthragallol |
| CAS | 602-64-2 |
| Fórmula molecular | C14 H8 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2,3-Trihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2,3-Trihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2,3-Trihydroxyanthraquinone, Alizarine Brown HD, Anthracene Brown FD, Anthracene, Antracromo Brown D, Antragallol, C.I. 58200, Mitsui Anthracene Brown, NSC 31754 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8O5/c15-9-5-8-10(14(19)13(9)18)12(17)7-4-2-1-3-6(7)11(8)16/h1-5,15,18-19H |
| SMILES | Oc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(O)c1O |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-trihidroxiantraceno-9,10-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 256.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.0372 |