Learn More
Antraceno, TRC
Código de producto. 30004771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004771 25 g 25 g
17935095 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA67840025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-12-7
Fórmula molecular C14 H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo Anthracin, Green Oil, NSC 7958, Paranaphthalene, Tetra Olive N2G
Nombre IUPAC antraceno
SMILES c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0783