Learn More
Antraceno-d10, TRC
Código de producto. 30179037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179037 100 mg 100 miligramos
30179063 1 g 1 g
30179330 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA678403100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1719-06-8
Fórmula molecular C14 2H10
Peso molecular (g/mol) 188.29
Sinónimo Anthracene D10, Anthracene-d10 (7CI,8CI,9CI), Perdeuterated anthracene, Perdeuterioanthracene, Perdeuteroanthracene
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadencia-uterioantraceno
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c2c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene D10
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.141