Learn More
Antraceno-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anthracene D10 |
| CAS | 1719-06-8 |
| Fórmula molecular | C14 2H10 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c2c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuterioantraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 188.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.141 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |