Learn More
Antraceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13428298 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13428298 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10030630 5 g Frasco de vidrio 5 g
10783821 100 g Frasco de plástico 100 g
10176313 500 g Frasco de plástico 500 g
11944451 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13428298 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104860100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-12-7
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00001240
Clave InChI MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
Nombre IUPAC antraceno
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 215.0°C to 218.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 340.0°C
Temperatura de inflamación 121°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Cantidad 10 kg
Beilstein 05,657
Fieser 12,290; 15,99; 16,13
Índice Merck 15,674
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/67mL alcohol - 1g/70mL methanol, 1g/200mL ether - 1g/62mL benzene, 1g/85mL chloroform - 1g/31mL carbon disulfide, 1g/86mL ccl4 - 1g/125mL toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Anthracene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.