Learn More
Antraceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459522 500 g 500 g
11439522 25 g 25 g
11449522 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459522 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10203.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178.23 g/mol
Anthracene is used in the production of the red dyealizarin and other dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El antraceno se utiliza en la producción del colorante rojo de alizarina y otros colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, metanol (1,8 g/100 g) y hexano (0,37 g/100 g). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-12-7
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00001240
Clave InChI MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
Nombre IUPAC antraceno
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene
Punto de fusión 214°C to 218°C
Densidad 1.25
Punto de ebullición 340°C to 342°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 1905429
Índice Merck 14,682
Información de solubilidad Soluble in alcohol,methanol (1.8g/100 g),hexane (0.37g/100 g). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%