Learn More
Anthracene, 97%
Código de producto. 11463487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463487 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11463487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17261.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Anthracene is used as a source of dyestuffs and involved in the preparation of red dye alizarin. It is an organic semiconductor used as a scintillator for detectors of high energy photons, electrons and alfa particles. It is doped with polyvinyltoluene to prepare plastic scintillator. Further, it is used in the preparation of anthraquinone, wood preservatives, coating materials and pigments. In addition to this, it is used to prepare 1-hydroxyanthracene, 2-hydroxyanthracene and in 9,10-dihydroxyanthracene.
Solubility
Soluble in methanol, benzene, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon tetrachloride and toluene. Slightly soluble in acetone. Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and hypochlorites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-12-7
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00001240
Clave InChI MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
Nombre IUPAC antraceno
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene
Punto de fusión 213°C to 216°C
Punto de ebullición 340°C to 342°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Beilstein 1905429
Índice Merck 14,682
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Anthracene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Anthracene