Learn More
Antraceno, +90 %
Código de producto. 11358347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358347 500 g 500 g
11368347 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032320.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-12-7
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00001240
Clave InChI MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
Nombre IUPAC antraceno
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene
Punto de fusión 210°C to 215°C
Densidad 1.250 g/mL
Punto de ebullición 340°C to 342°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 1905429
Índice Merck 14,682
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física cristalino/a/s