Learn More
Ácido antraceno-9-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10449010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10449010 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10449010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104880100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.40€
    51.65€ / 10 g
    Ahorro 5.75€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene-9-carboxylic acid
Nombre de nota 99%
CAS 723-62-6
Punto de fusión 213.0°C to 219.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H10O2
Número MDL MFCD00001257
Cantidad 10 g
Beilstein 09, 705
Sinónimo 9-anthracenecarboxylic acid, 9-anthroic acid, anca, 9-carboxyanthracene, 9-ac, anthracene-10-carboxylic acid, 9-anthracene carboxylic acid, a9c, spectrum_001457, tocris-0963
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI XGWFJBFNAQHLEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC ácido antraceno-9-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 222.24
PubChem CID 2201
ChEBI CHEBI:34507
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anthracene-9-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.