Learn More
Ácido antraceno-9-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467956 250 g 250 g
11447956 10 g 10 g
11457956 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14049.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 723-62-6 | C15H10O2 | 222.24 g/mol
Anthracene-9-carboxylic acid is a Cl- transport inhibitor with a moderate to strong inhibitory action on PKA activated cardiac IcI.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido antraceno-9-carboxílico es un inhibidor de transporte de Cl con una acción inhibitoria de moderada a fuerte en ICI cardíacos activados por PKA.
Solubilidad
Soluble a 10 mm en etanol y 100 mm en DMSO. Soluble en benceno, cloroformo e hidronaftalenos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 723-62-6
Fórmula molecular C15H10O2
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD00001257
Clave InChI XGWFJBFNAQHLEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-anthracenecarboxylic acid, 9-anthroic acid, anca, 9-carboxyanthracene, 9-ac, anthracene-10-carboxylic acid, 9-anthracene carboxylic acid, a9c, spectrum_001457, tocris-0963
PubChem CID 2201
ChEBI CHEBI:34507
Nombre IUPAC ácido antraceno-9-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene-9-carboxylic acid
Punto de fusión ∼218°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 1875336
Información de solubilidad Soluble to 10 mm in ethanol and to 100 mm in DMSO. Soluble in benzene,chloroform,and hydronaphthalenes. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza ≥98%