Learn More
Ácido antraceno-9-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447956 10 g 10 g
11457956 50 g 50 g
11467956 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14049.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 723-62-6 | C15H10O2 | 222.24 g/mol
Anthracene-9-carboxylic acid is a Cl- transport inhibitor with a moderate to strong inhibitory action on PKA activated cardiac IcI.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido antraceno-9-carboxílico es un inhibidor de transporte de Cl con una acción inhibitoria de moderada a fuerte en ICI cardíacos activados por PKA.
Solubilidad
Soluble a 10 mm en etanol y 100 mm en DMSO. Soluble en benceno, cloroformo e hidronaftalenos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 723-62-6
Fórmula molecular C15H10O2
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD00001257
Clave InChI XGWFJBFNAQHLEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-anthracenecarboxylic acid, 9-anthroic acid, anca, 9-carboxyanthracene, 9-ac, anthracene-10-carboxylic acid, 9-anthracene carboxylic acid, a9c, spectrum_001457, tocris-0963
PubChem CID 2201
ChEBI CHEBI:34507
Nombre IUPAC ácido antraceno-9-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene-9-carboxylic acid
Punto de fusión ∼218°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 1875336
Información de solubilidad Soluble to 10 mm in ethanol and to 100 mm in DMSO. Soluble in benzene,chloroform,and hydronaphthalenes. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anthracene-9-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-Anthracenecarboxylic acid