Learn More
Ácido antraceno-9-borónico, 99 %
Código de producto. 11385415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385415 100 mg 100 miligramos
11375415 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385415 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19630.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100622-34-2
Fórmula molecular C14H11BO2
Peso molecular (g/mol) 222.05
Número MDL MFCD03425925
Clave InChI VHHDLIWHHXBLBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-anthraceneboronic acid, anthracene-9-boronic acid, 9-anthracenylboronic acid, 9-anthrylboronic acid, 9-anthracene boronic acid, boronic acid, 9-anthracenyl, 9-boronoanthracene, 9-borono-anthracene, zlchem 414, pubchem7757
PubChem CID 15510213
Nombre IUPAC ácido antracen-9-ilborónico
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene-9-boronic acid
Punto de fusión ∽215°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Número UN UN2811
Beilstein 3301031
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.06
Porcentaje de pureza 99%