Learn More
Ácido antraceno9-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676650 1 g Frasco de vidrio 1 g
10260070 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10676650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432810010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 100622-34-2 | Molecular Formula: C14H11BO2 | Molecular Weight: 222.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100622-34-2
Fórmula molecular C14H11BO2
Peso molecular (g/mol) 222.05
Número MDL MFCD03425925
Clave InChI VHHDLIWHHXBLBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-anthraceneboronic acid, anthracene-9-boronic acid, 9-anthracenylboronic acid, 9-anthrylboronic acid, 9-anthracene boronic acid, boronic acid, 9-anthracenyl, 9-boronoanthracene, 9-borono-anthracene, zlchem 414, pubchem7757
PubChem CID 15510213
Nombre IUPAC ácido antracen-9-ilborónico
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene-9-boronic acid
Punto de fusión 215°C to 218°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anthracene-9-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.