Learn More
Éster de bis(pinacol) de ácido antraceno-9,10-diborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459415 1 g 1 g
15469415 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459415 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51921.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 863992-56-7 | C26H32B2O4 | 430.16 g/mol
It is used synthesis, structure and electrochemistry of mono- and dinuclear osmium n,n-di- and tetraphenylbipyridyls and extended bipyridyls. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la síntesis, estructura y electroquímica de n,n′-di-bipiridilos de osmio mono y dinucleares, así como de tetrafenilbipiridilos y bipiridilos extendidos. También se utiliza como intermedio primario y secundario.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 863992-56-7
Fórmula molecular C26H32B2O4
Peso molecular (g/mol) 430.16
Número MDL MFCD16294538
Clave InChI ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9,10-anthracenediboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-10-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracen-9-yl-1,3,2-dioxaborolane, amtb237, anthracene-9,10-diboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl 1.3.2 dioxaborolan-2-yl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl anthracene, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-9,10-anthracenediyl bis 4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 57415691
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-[10-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)antracen-9-il]-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2C=CC=CC2=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.16
Porcentaje de pureza 95%