Learn More
Antraceno-9(10H)-ona (Antrona), Mikromol™
Código de producto. 30051339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051339 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051339 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0137.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Antraceno-9(10H)-ona (Antrona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
CAS 90-44-8
Nombres de analitos o componentes Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Anthracen-9(10H)-one, Dithranol Imp. A (EP), Anthrone, Dithranol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
SMILES O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 10H-anthracen-9-ona
Peso molecular (g/mol) 194.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194,0732 g/mol